Documentos clave
8.21089
Sigma-Aldrich
n-Tetracosane
for synthesis
Sinónimos:
n-Tetracosane
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)22CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
338.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
Número índice de la CE:
211-474-5
Ensayo
≥99.0% (GC)
bp
391 °C
mp
49-51 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C24H50/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-24H2,1-2H3
Clave InChI
POOSGDOYLQNASK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 48 °C
Melting range (upper value): ≤ 52 °C
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable