Merck
SML2592
Sigma-Aldrich
Arteether
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
β-Arteether, (+)-Arteether, (3R,5aS,6R,8aS,9R,10S,12R,12aR)-10-Ethoxydecahydro-3,6,9-trimethyl-3,12-epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin, Dihydroartemisinin ethyl ether
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 92,70
25 MG
US$ 377,00
US$ 92,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 92,70
25 MG
US$ 377,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H28O5
Número de CAS:
Peso molecular:
312.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
US$ 92,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]/D +148 to +165°, c = 1 in chloroform-d
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O1OC2(O[C@H]3O[C@@H]([C@@H]([C@H]4[C@]31[C@H]([C@@H](CC4)C)CC2)C)OCC)C
InChI
1S/C17H28O5/c1-5-18-14-11(3)13-7-6-10(2)12-8-9-16(4)20-15(19-14)17(12,13)22-21-16/h10-15H,5-9H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13+,14+,15-,16?,17-/m1/s1
Clave InChI
NLYNIRQVMRLPIQ-BVCZABNKSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Antimalarial artemisinin derivative
Arteether is a semisynthetic artemisinin derivative with antimalarial activity. It has been used for the treatment of chloroquine-resistant Plasmodium falciparum malaria and cerebral malaria, and has also been shown to have anticancer activity.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)