Documentos clave
8.20801
Sigma-Aldrich
2-Methylhydroquinone
for synthesis
Sinónimos:
2-Methylhydroquinone, 2,5-Dihydroxytoluene, Toluhydroquinone
About This Item
Fórmula lineal:
2-(CH3)C6H3-1,4-(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
124.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
202-443-7
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
Formulario
crystals
temp. de autoignición
468 °C
potencia
200-400 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
124-127 °C
temperatura de transición
flash point 172 °C
solubilidad
77 g/L
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Oc1c(cc(cc1)O)C
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,8-9H,1H3
Clave InChI
CNHDIAIOKMXOLK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 125 °C
Melting range (upper value): ≤ 128 °C
Identity (IR): passes test