Documentos clave
8.20560
Sigma-Aldrich
Isopropyl acetate
for synthesis
Sinónimos:
Isopropyl acetate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COOCH(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
102.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
203-561-1
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
61 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
460 °C
potencia
6750 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
1.8-8 % (v/v)
bp
88-90 °C/1013 hPa
mp
-73 °C
temperatura de transición
flash point 4 °C
densidad
0.87 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(C(C)C)C(=O)C
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3
Clave InChI
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Isopropyl acetate can be used as an:
  • Acyl donor in stereoselective biotransformations of chiral amines[1].
  • Alkylating agent for the isopropylation of phenols due to its easy chemisorption on the Bronsted acid sites to form alkyl cations and the release of acetic acid in the reaction that can stabilize the charged structure of phenol[2].
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.871 - 0.873
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
41.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
5 °C
Visite la Librería de documentos
Isopropyl 2-ethoxyacetate-an efficient acylating agent for lipase-catalyzed kinetic resolution of amines in batch and continuous-flow modes
Olah M, et al.
Tetrahedron, 72, 7249-7255 (2016)
Catalytic performance of Al-MCM-48 molecular sieves for isopropylation of phenol with isopropyl acetate
Venkatachalam K, et al.
Chinese Journal of Catalysis, 33, 478-486 (2012)