Documentos clave
8.20538
Sigma-Aldrich
1,3-Diphenyl-1,3-propanedione
for synthesis
Sinónimos:
1,3-Diphenyl-1,3-propanedione, Dibenzoylmethane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H12O2
Número de CAS:
Peso molecular:
224.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número índice de la CE:
204-398-9
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
powder
bp
219-221 °C/24 hPa
mp
74-77 °C
densidad
0.800 g/cm3
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C15H12O2/c16-14(12-7-3-1-4-8-12)11-15(17)13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2
Clave InChI
NZZIMKJIVMHWJC-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 75 °C
Melting range (upper value): ≤ 78 °C
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable