Documentos clave
8.20418
Sigma-Aldrich
Ethyl 2,3-dibromopropionate
for synthesis
Sinónimos:
Ethyl 2,3-dibromopropionate, 2,3-Dibromopropionic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H8Br2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
259.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
222-941-8
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
potencia
240 mg/kg LD50, oral (Rat)
230 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
211-214 °C/992 hPa
temperatura de transición
flash point 91 °C
densidad
1.79 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
BrC(CBr)C(=O)OCC
InChI
1S/C5H8Br2O2/c1-2-9-5(8)4(7)3-6/h4H,2-3H2,1H3
Clave InChI
OENICUBCLXKLJQ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.788 - 1.790
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
91 °C - closed cup