8.20359
2,4,6-Tris(allyloxy)-1,3,5-triazine
(stabilised) for synthesis
Sinónimos:
2,4,6-Tris(allyloxy)-1,3,5-triazine, Cyanuric acid triallyl ester, Triallyl cyanurate
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
1.3 hPa ( 100 °C)
Nivel de calidad
potencia
753 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
149-150 °C/3 hPa (decomposes)
mp
26-27 °C
temperatura de transición
flash point 165-170 °C
densidad
1.11 g/cm3 at 30 °C
cadena SMILES
n1c(nc(nc1OCC=C)OCC=C)OCC=C
InChI
1S/C12H15N3O3/c1-4-7-16-10-13-11(17-8-5-2)15-12(14-10)18-9-6-3/h4-6H,1-3,7-9H2
Clave InChI
BJELTSYBAHKXRW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Melting range (lower value): ≥ 25 °C
Melting range (upper value): ≤ 28 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
347.9 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
175.5 °C