Documentos clave
8.20351
Sigma-Aldrich
Crotonoyl chloride
(mixture of cis- and trans isomers) for synthesis
Sinónimos:
Crotonoyl chloride, Crotonic acid chloride
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH=CHCOCl
Número de CAS:
Peso molecular:
104.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
234-010-3
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (GC)
Formulario
liquid
temperatura de transición
flash point 40.5 °C
densidad
1.09 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
ClC(=O)\C=C\C
InChI
1S/C4H5ClO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H,1H3/b3-2+
Clave InChI
RJUIDDKTATZJFE-NSCUHMNNSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.080 - 1.090
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
104.9 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
40.5 °C