Documentos clave
8.20314
Sigma-Aldrich
1-Chloro-2-methylpropane
for synthesis
Sinónimos:
1-Chloro-2-methylpropane, Isobutyl chloride
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCH2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
92.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número índice de la CE:
208-157-9
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
161 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
395 °C
lim. expl.
2.0-8.8 % (v/v)
bp
69 °C/1013 hPa
mp
-131 °C
temperatura de transición
flash point -17 °C
densidad
0.88 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
ClCC(C)C
InChI
1S/C4H9Cl/c1-4(2)3-5/h4H,3H2,1-2H3
Clave InChI
QTBFPMKWQKYFLR-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.876 - 0.878
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-2.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-19.4 °C - closed cup