8.20155
2-Biphenylylamine
for synthesis
Sinónimos:
2-Biphenylylamine, 2-Aminodiphenyl, 2-Phenylaniline
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
powder
temp. de autoignición
461 °C
potencia
2340 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
298-300 °C
mp
46-48 °C
temperatura de transición
flash point 153 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Nc1c(cccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11N/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2
Clave InChI
TWBPWBPGNQWFSJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Melting range (lower value): ≥ 46 °C
Melting range (upper value): ≤ 50 °C
p-Isomeres (GC, area%): ≤ 0.10 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
307.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
153 °C - closed cup