8.20054
Trisecbutilato de aluminio
for synthesis
Sinónimos:
Trisecbutilato de aluminio, Trisec-butanolato de aluminio, sec-butóxido de aluminio
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
23 hPa ( 195 °C)
Quality Level
form
liquid
autoignition temp.
406 °C
potency
401 mg/kg LD50, oral (Rat)
402 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.7-9.8 % (v/v)
bp
180-182 °C/5 hPa
transition temp
flash point 26 °C
density
0.96 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/3C4H9O.Al/c3*1-3-4(2)5;/h3*4H,3H2,1-2H3;/q3*-1;+3
InChI key
WOZZOSDBXABUFO-UHFFFAOYSA-N
Application
- Precursor en la preparación de alúmina.
- Iniciador para la polimerización de apertura de anillo a granel de la δ-valerolactona y la ε-caprolactona.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
78.8 °F
flash_point_c
26 °C