Merck
235849
Sigma-Aldrich
Aluminum tert-butoxide
technical grade
Sinónimos:
Aluminum-tri-tert-butoxide
About This Item
Fórmula lineal:
Al[OC(CH3)3]3
Número de CAS:
Peso molecular:
246.32
Beilstein:
4148229
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
technical grade
Nivel de calidad
Formulario
powder
composición
Al, 10.5-13.0% EDTA titration
idoneidad de la reacción
core: aluminum
cadena SMILES
CC(C)(C)O[Al](OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/3C4H9O.Al/c3*1-4(2,3)5;/h3*1-3H3;/q3*-1;+3
Clave InChI
MDDPTCUZZASZIQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Artículos
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.