Documentos clave
8.19100
Sigma-Aldrich
2,2-Dichloropropionic acid sodium salt
for synthesis
Sinónimos:
2,2-Dichloropropionic acid sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H3Cl2NaO2
Número de CAS:
Peso molecular:
164.95
Código UNSPSC:
12352107
Número índice de la CE:
204-828-5
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥90.0% (GC)
Formulario
crystals
potencia
3860 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
166.5 °C
solubilidad
450 g/L
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C3H4Cl2O2.Na/c1-3(4,5)2(6)7;/h1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
Clave InChI
PDEFQWNXOUGDJR-UHFFFAOYSA-M
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Assay (HClO₄): ≥ 90.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1