Merck
109274
Sigma-Aldrich
2-Chloropropionic acid
92%
Sinónimos:
(±)-2-Chloropropionic acid
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 51,10
500 G
US$ 114,00
US$ 51,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 51,10
500 G
US$ 114,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CHClCOOH
Número de CAS:
Peso molecular:
108.52
Beilstein:
1720259
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39050312
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 51,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
4 mmHg ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
92%
índice de refracción
n20/D 1.4345 (lit.)
bp
170-190 °C (lit.)
solubilidad
H2O: soluble
densidad
1.182 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
cadena SMILES
CC(Cl)C(O)=O
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)
Clave InChI
GAWAYYRQGQZKCR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
(S)-2-Chloropropionic acid is the building block for the synthesis of aryloxyphenoxypropionic acid herbicides[1]. 2-Chloropropionic acid is the raw material for production of pesticides, dyestuffs and agro- and forest chemicals[2].
Aplicación
  • 2-Chloropropionic acid is used in the preparation of propargyl 2-chloropropionate (PCP), an atom transfer radical polymerization (ATRP) initiator, by the esterification of propargyl alcohol.[3]
  • It can be employed in the synthesis of a biologically active chitin derivative, (1-carboxyethyl) chitosan.[4]
  • It can be treated with o-phenylenediamine phosphate to synthesize benzimidazole derivatives.[5]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
2-Chloropropionic acid on oral administration induces necrosis of granule cell layer of rat cerebellum[2].
Otras notas
Contains 2,2-dichloropropionic acid
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
102 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A facile and ?Green? synthesis of 2-substituted benzimidazoles.
Srinivas K and Dubey P K
Der Chemica Sinica, 5(2), 114-117 (2014)
Asymmetric reduction of 2-chloroacrylic acid to (S)-2-chloropropionic acid by a novel reductase from Burkholderia sp. WS.
Kurata A, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 15(18), 2837-2839 (2004)
Synthesis of a new chitin derivative,(1-carboxyethyl) chitosan.
Shigemasa Y, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 24(8), 623-624 (1995)
Synthesis of well-defined cyclic poly (N-isopropylacrylamide) via click chemistry and its unique thermal phase transition behavior.
Xu J, et al.
Macromolecules, 40(25), 9103-9110 (2007)
N C Sturgess et al.
Archives of toxicology, 74(3), 153-160 (2000-07-06)
L-2-Chloropropionic acid (L-CPA), when administered orally to rats, produces selective necrosis to the granule cell layer of the rat cerebellum which is delayed in onset, not appearing until 36-48 h after exposure. The present study was conducted to characterise the