Documentos clave
8.18639
Sigma-Aldrich
N-Methylbutylamine
for synthesis
Sinónimos:
N-Methylbutylamine, N-Butylmethylamine
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)3NHCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
87.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número índice de la CE:
203-791-2
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
potencia
420 mg/kg LD50, oral (Rat)
932 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
1.3 % (v/v)
bp
90-92 °C/1013 hPa
mp
-75 °C
temperatura de transición
flash point -4 °C
densidad
0.74 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C5H13N/c1-3-4-5-6-2/h6H,3-5H2,1-2H3/p+1
Clave InChI
QCOGKXLOEWLIDC-UHFFFAOYSA-O
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.734 - 0.736
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°C)
-1 °C - closed cup