Merck
03205
Sigma-Aldrich
N-Ethylbutylamine
≥98.0%
Seleccione un Tamaño
250 ML
US$ 55,00
US$ 55,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 ML
US$ 55,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2CH2NHCH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
101.19
Beilstein:
1731324
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 55,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
densidad de vapor
3.5 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
18 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥98.0%
índice de refracción
n20/D 1.405 (lit.)
bp
108 °C (lit.)
densidad
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CCCCNCC
CCCCNCC
InChI
1S/C6H15N/c1-3-5-6-7-4-2/h7H,3-6H2,1-2H3
Clave InChI
QHCCDDQKNUYGNC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
12 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1