8.18531
(2R,3R)-(+)-Tartaric acid
for resolution of racemates for synthesis
Sinónimos:
(2R,3R)-(+)-Tartaric acid, 2,3-Dihydroxybutanedioic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
for synthesis
synthesis grade
Nivel de calidad
presión de vapor
<5 Pa ( 20 °C)
Ensayo
≥99% (acidimetric)
Formulario
solid
temp. de autoignición
425 °C
pH
1.6 (25 °C, 100 g/L in H2O)
mp
168-170 °C
temperatura de transición
flash point 210 °C
solubilidad
1390 g/L
densidad
1.76 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
1000 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[O-]C(=O)C(O)C(O)C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)
Clave InChI
FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Spec. rotation [α²0/D (c=20 in water): +12.0 - +13.0 °
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
150 °C - closed cup