Documentos clave
8.18256
Sigma-Aldrich
Cyclohexanecarboxylic acid chloride
for synthesis
Sinónimos:
Cyclohexanecarboxylic acid chloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H11ClO
Número de CAS:
Peso molecular:
146.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
220-322-7
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
liquid
potencia
965 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
180-181 °C/1013 hPa
temperatura de transición
flash point 66 °C
densidad
1.08 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
ClC(=O)C1CCCCC1
InChI
1S/C7H11ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
Clave InChI
RVOJTCZRIKWHDX-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (morpholine method): ≥ 97.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.081 - 1.087
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
150.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
66 °C