Documentos clave
8.18061
Sigma-Aldrich
Diphenyl diselenide
for synthesis
Sinónimos:
Diphenyl diselenide, Phenyl diselenide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H10Se2
Número de CAS:
Peso molecular:
312.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número índice de la CE:
216-780-2
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
powder
mp
58-61 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Se]([Se]c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C12H10Se2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clave InChI
YWWZCHLUQSHMCL-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 58 °C
Melting range (upper value): ≤ 61 °C
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable