8.14723
D(+)-Glucuronic acid sodium salt monohydrate
for synthesis
Sinónimos:
D(+)-Glucuronic acid sodium salt monohydrate, Sodium D-glucuronate
Formulario
powder
mp
137-141 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Na+].[O-]C(=O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O.O
InChI
1S/C6H10O7.Na.H2O/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;/h1-5,8-11H,(H,12,13);;1H2/q;+1;/p-1/t2-,3+,4-,5-;;/m0../s1
Clave InChI
ICQRTPLATMRWJI-JLWXJWIASA-M
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in water): +20.0 - +22.0 °
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable