Merck
G8645
D-Glucuronic acid sodium salt monohydrate
97.5-102.5% (non-aqueous titration)
Sinónimos:
Sodium D-glucuronate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H9NaO7 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
234.14
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
239-065-7
Beilstein/REAXYS Number:
4218577
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic (organic
Organic)
Quality Segment
assay
97.5-102.5% (non-aqueous titration)
form
powder
color
white to off-white
mp
138 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
O.[Na+].OC1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H10O7.Na.H2O/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9;;/h1-4,6-9,12H,(H,10,11);;1H2/q;+1;/p-1/t1-,2-,3+,4-,6?;;/m0../s1
InChI key
FDXOVWIMYQPHRO-HWZSTGBWSA-M
Biochem/physiol Actions
Glucuronic acid is a carboxylic acid which in involved in the process of glucuronidation, where glucuronic acid is linked to a molecule to allow for more efficient transport due its highly water-soluble nature. Most often it is used to rid the body of toxins or to aid in the delivery of drugs or hormones.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)