Documentos clave
8.14573
Sigma-Aldrich
Palladium(II) nitrate dihydrate
40% Pd, for synthesis
Sinónimos:
Palladium(II) nitrate dihydrate (40% Pd)
About This Item
Fórmula lineal:
Pd(NO3)2 · 2 H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
266.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
233-265-8
NACRES:
NA.22
Nombre del producto
Palladium(II) nitrate dihydrate (40% Pd), for synthesis
grado
for synthesis
synthesis grade
Nivel de calidad
Formulario
powder
potencia
200-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1 (20 °C, 1 g/L in H2O)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Pd](O[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-].O.O
InChI
1S/2NO3.2H2O.Pd/c2*2-1(3)4;;;/h;;2*1H2;/q2*-1;;;+2
Clave InChI
JUBNUQXDQDMSKL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (ICP-OES): ≥ 99.0 %
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1