8.14505
1,2,4-Trimethylbenzene
for synthesis
Sinónimos:
1,2,4-Trimethylbenzene, Pseudocumol
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
2.8 hPa ( 25 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
485 °C
potencia
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
0.8-7 % (v/v)
bp
168 °C/1013 hPa
mp
-44 °C
temperatura de transición
flash point 48 °C
solubilidad
0.057 g/L
densidad
0.88 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Cc1c(ccc(c1)C)C
InChI
1S/C9H12/c1-7-4-5-8(2)9(3)6-7/h4-6H,1-3H3
Clave InChI
GWHJZXXIDMPWGX-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.874 - 0.876
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
118.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
48.0 °C - closed cup