Documentos clave
8.03548
Sigma-Aldrich
Dipropylamine
for synthesis
Sinónimos:
Dipropylamine
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CH2CH2)2NH
Número de CAS:
Peso molecular:
101.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número índice de la CE:
205-565-9
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
38 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
260 °C
potencia
925 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
1.8-9.3 % (v/v)
bp
105 °C/1013 hPa
mp
-63 °C
temperatura de transición
flash point 7 °C
solubilidad
35 g/L (experimental)
densidad
0.74 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N(CCC)CCC
InChI
1S/C6H15N/c1-3-5-7-6-4-2/h7H,3-6H2,1-2H3
Clave InChI
WEHWNAOGRSTTBQ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.738 - 0.740
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
44.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
7 °C - closed cup