8.14442
3,3,5-Trimethylcyclohexanol
(mixture of cis- and trans- isomers) for synthesis
Sinónimos:
3,3,5-Trimethylcyclohexanol, Homomenthol, Dihydroisophorol
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
1 hPa ( 50 °C)
Formulario
crystals
temp. de autoignición
375 °C (DIN 51794)
potencia
3250 mg/kg LD50, oral (Rat)
2430 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
1.5 % (v/v)
pH
7 (20 °C, 1.8 g/L in H2O)
bp
193-196 °C/1013 hPa
mp
30-32 °C
temperatura de transición
flash point 81 °C (DIN 51758)
solubilidad
1.8 g/L
densidad
0.86 g/cm3 at 60 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OC1CC(CC(C)(C1)C)C
InChI
1S/C9H18O/c1-7-4-8(10)6-9(2,3)5-7/h7-8,10H,4-6H2,1-3H3
Clave InChI
BRRVXFOKWJKTGG-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Melting range (lower value): ≥ 28 °C
Melting range (upper value): ≤ 33 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°C)
88 °C - open cup