Documentos clave
8.14437
Sigma-Aldrich
Tributylacetyl citrate
for synthesis
Sinónimos:
Tributylacetyl citrate, 2-(Acetyloxy)-1,2,3-Propanetricarboxylic acid tributyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H34O8
Número de CAS:
Peso molecular:
402.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
201-067-0
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
0.07 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (acidimetric)
Formulario
liquid
bp
170-173 °C/1 hPa
mp
-80 °C
temperatura de transición
flash point 204 °C
densidad
1.05 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C20H34O8/c1-5-8-11-25-17(22)14-20(28-16(4)21,19(24)27-13-10-7-3)15-18(23)26-12-9-6-2/h5-15H2,1-4H3
Clave InChI
QZCLKYGREBVARF-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.049 - 1.052
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
422.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
217 °C - closed cup