Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
grade
pharmaceutical primary standard
API family
triethyl citrate
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.439 (lit.)
bp
228-229 °C/100 mmHg (lit.)
density
1.136 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O=C(OCC)C(CC(OCC)=O)(CC(OCC)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C14H22O8/c1-5-19-11(16)8-14(22-10(4)15,13(18)21-7-3)9-12(17)20-6-2/h5-9H2,1-4H3
InChI key
WEAPVABOECTMGR-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| refractive index n20/D 1.439 (lit.) | refractive index n20/D 1.443 (lit.) | refractive index n20/D 1.445 | refractive index - |
| bp 228-229 °C/100 mmHg (lit.) | bp - | bp - | bp - |
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1009923-500MG | 04061838665416 |
| 1009923-100MG | 04065268812006 |