8.08332
Ethyl 4-toluenesulfonate
for synthesis
Sinónimos:
Ethyl 4-toluenesulfonate, p-Toluenesulfonic acid ethyl ester
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.6 hPa ( 14 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
solid
temp. de autoignición
500 °C
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
bp
221 °C/1013 hPa
mp
30-32 °C
temperatura de transición
flash point 158 °C
densidad
1.174 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(OCC)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C9H12O3S/c1-3-12-13(10,11)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
Clave InChI
VRZVPALEJCLXPR-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Melting range (lower value): ≥ 29 °C
Melting range (upper value): ≤ 32 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
316.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
158 °C - closed cup