Documentos clave
8.07994
Sigma-Aldrich
3-Sulfolene
for synthesis
Sinónimos:
3-Sulfolene, 2,5-Dihydrothiophene 1,1-dioxide, Butadiene sulfone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H6O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
118.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352119
Número índice de la CE:
201-059-7
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
crystals
potencia
2547 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
62-65 °C
temperatura de transición
flash point 112 °C
solubilidad
130 g/L
densidad
1.31 g/cm3 at 15.6 °C
densidad aparente
840 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[S]1(=O)(=O)CC=CC1
InChI
1S/C4H6O2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h1-2H,3-4H2
Clave InChI
MBDNRNMVTZADMQ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 63 °C
Melting range (upper value): ≤ 66 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
233.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
112 °C - closed cup