Documentos
8.07574
Sigma-Aldrich
2-Pyrrolecarbaldehyde
for synthesis
Sinónimos:
2-Pyrrolecarbaldehyde, Pyrrole-2-aldehyde, Pyrrole-2-carboxaldehyde, 2-Formylpyrrole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H5NO
Número de CAS:
Peso molecular:
95.10
MDL number:
UNSPSC Code:
12352114
EC Index Number:
213-705-5
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
bp
217-219 °C
mp
43-46 °C
transition temp
flash point >100 °C
InChI
1S/C5H5NO/c7-4-5-2-1-3-6-5/h1-4,6H
InChI key
ZSKGQVFRTSEPJT-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 43 °C
Melting range (upper value): ≤ 46 °C
Identity (IR): passes test
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
224.6 °F - closed cup
flash_point_c
107 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2