Documentos clave
8.07521
Sigma-Aldrich
Propylbenzene
Sinónimos:
1-Phenylpropane
About This Item
Código UNSPSC:
41116105
Formulario
liquid
Nivel de calidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
42.0 °C - closed cup