Documentos clave
8.07383
Sigma-Aldrich
Lead(II) chloride
anhydrous for synthesis
Sinónimos:
Lead(II) chloride, Lead dichloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Cl2Pb
Número de CAS:
Peso molecular:
278.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
231-845-5
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
for synthesis
synthesis grade
Nivel de calidad
Formulario
powder
potencia
>1947 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
950 °C/1013 hPa
mp
500 °C
densidad
5.85 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Pb+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/2ClH.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clave InChI
HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L
Nota de análisis
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3