Documentos clave
8.06790
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenol
for synthesis
Sinónimos:
2-Nitrophenol, o-Nitrophenol
About This Item
Fórmula lineal:
2-(NO2)C6H4OH
Número de CAS:
Peso molecular:
139.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
201-857-5
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
0.15 hPa ( 25 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
solid
temp. de autoignición
550 °C
potencia
2830 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
215-216 °C/1013 hPa
mp
44 °C
temperatura de transición
flash point 100.5 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[N+](=O)([O-])c1c(cccc1)O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H
Clave InChI
IQUPABOKLQSFBK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Nitrophenol for synthesis. CAS No. 88-75-5, EC Number 201-857-5.
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 44 °C
Melting range (upper value): ≤ 46 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
212.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
100.5 °C - closed cup