8.04537
3-Hydroxybenzoic acid
for synthesis
Sinónimos:
3-Hydroxybenzoic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
pH
3 ( in H2O, Aqueous solution)
mp
199-202 °C
temperatura de transición
flash point 220 °C
densidad aparente
500 kg/m3
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Clave InChI
IJFXRHURBJZNAO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Melting range (lower value): ≥ 199 °C
Melting range (upper value): ≤ 202 °C
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3