Documentos clave
8.03544
Sigma-Aldrich
Dioctyltin oxide
for synthesis
Sinónimos:
Dioctyltin oxide, Dioctyloxostannane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H34OSn
Número de CAS:
Peso molecular:
361.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número índice de la CE:
212-791-1
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
<0.01 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
powder
temp. de autoignición
>100 °C
potencia
2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
230 °C/1013 hPa
temperatura de transición
flash point 70 °C
densidad aparente
700 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Sn](=O)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/2C8H17.O.Sn/c2*1-3-5-7-8-6-4-2;;/h2*1,3-8H2,2H3;;
Clave InChI
LQRUPWUPINJLMU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (ex Sn): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
158.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
70 °C