290890
Dibutyltin diacetate
technical grade
Sinónimos:
Diacetoxydibutyltin
Productos recomendados
grado
technical grade
densidad de vapor
12 (vs air)
presión de vapor
1.3 mmHg ( 25 °C)
índice de refracción
n20/D 1.471 (lit.)
bp
142-145 °C/10 mmHg (lit.)
mp
7-10 °C (lit.)
densidad
1.32 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/2C4H9.2C2H4O2.Sn/c2*1-3-4-2;2*1-2(3)4;/h2*1,3-4H2,2H3;2*1H3,(H,3,4);/q;;;;+2/p-2
Clave InChI
JJLKTTCRRLHVGL-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
- Wittenberger tetrazole derivatives by reacting with various nitriles in the presence of trimethylsilyl azide[1].
- Carbamate derivatives from various isocyanates and alcohols in the presence of dichloromethane as solvent[2].
- Urea derivatives from aryl isocyanates and various amines in the presence of 4-methylmorpholine[3].
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 1 Oral
Órganos de actuación
thymus gland, thymus gland,Immune system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
302.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
150.5 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?