Documentos clave
8.03521
Sigma-Aldrich
Diallylamine
for synthesis
Sinónimos:
Diallylamine, N-2-Propenyl-2-propen-1-amine
About This Item
Fórmula lineal:
(CH2=CHCH2)2NH
Número de CAS:
Peso molecular:
97.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número índice de la CE:
204-671-2
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
24.2 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
273 °C
potencia
578 mg/kg LD50, oral (Rat)
>500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
0.93-14.2 % (v/v)
pH
11.5 (9.7 g/L in H2O)
bp
111 °C/1013 hPa
mp
-88 °C
temperatura de transición
flash point 11 °C
solubilidad
86 g/L
densidad
0.79 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N(CC=C)CC=C
InChI
1S/C6H11N/c1-3-5-7-6-4-2/h3-4,7H,1-2,5-6H2
Clave InChI
DYUWTXWIYMHBQS-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.787 - 0.792
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C