8.03226
1,4-Dichlorobenzene
for synthesis
Sinónimos:
1,4-Dichlorobenzene
About This Item
Productos recomendados
grado
for synthesis
Nivel de calidad
presión de vapor
0.8 hPa ( 20 °C)
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
crystals
temp. de autoignición
>500 °C
potencia
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
1.7-5.9 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
7 (20 °C, 0.06 g/L in H2O)
bp
173-175 °C/1013 hPa
mp
52-54 °C
temperatura de transición
flash point 66 °C
solubilidad
0.08 g/L
densidad
1.23 g/cm3 at 70 °C
densidad aparente
800 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Clc1ccc(cc1)Cl
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
Clave InChI
OCJBOOLMMGQPQU-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Melting range (lower value): ≥ 50 °C
Melting range (upper value): ≤ 54 °C
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable