35350
1,3-Dichlorobenzene
puriss., ≥99.0% (GC)
Sinónimos:
m-Dichlorobenzene
Productos recomendados
presión de vapor
5 mmHg ( 38.8 °C)
grado
puriss.
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.546 (lit.)
n20/D 1.546
bp
172-173 °C (lit.)
mp
−25-−22 °C (lit.)
densidad
1.288 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
Clc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
Clave InChI
ZPQOPVIELGIULI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
152.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
67.0 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?