Documentos clave
8.03090
Sigma-Aldrich
Biphenyl
for synthesis
Sinónimos:
Biphenyl
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H10
Número de CAS:
Peso molecular:
154.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número índice de la CE:
202-163-5
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
0.07 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
crystals
temp. de autoignición
570 °C
potencia
2140 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
0.7-3.4 % (v/v)
bp
255 °C/1013 hPa
mp
68-70 °C
temperatura de transición
flash point 113 °C
densidad aparente
600 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
C1(C2=CC=CC=C2)=CC=CC=C1
InChI
1S/C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clave InChI
ZUOUZKKEUPVFJK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 68 °C
Melting range (upper value): ≤ 70 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup