Documentos clave
8.02641
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-methylaniline
for synthesis
Sinónimos:
5-Chloro-2-methylaniline, 4-Chloro-2-toluidine, 5-Chloro-o-toluidine, 2-Amino-4-chlorotoluene
About This Item
Fórmula lineal:
5-(Cl)-2-(CH3)C6H3NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
141.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número índice de la CE:
202-452-6
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
0.45 hPa ( 50 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
solid
temp. de autoignición
>540 °C
potencia
464 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
237 °C/1013 hPa
mp
22 °C
temperatura de transición
flash point 160 °C
densidad
1.17 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Clc1cc(c(cc1)C)N
InChI
1S/C7H8ClN/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
Clave InChI
WRZOMWDJOLIVQP-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 24 °C
Melting range (upper value): ≤ 28 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
320.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
160 °C - closed cup