Documentos clave
8.02603
Sigma-Aldrich
Chloroacetone
(stabilised) for synthesis
Sinónimos:
Chloroacetone, 1-Chloro-2-propanone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
92.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número índice de la CE:
201-161-1
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
42 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
temp. de autoignición
610 °C
potencia
100 mg/kg LD50, oral (Rat)
141 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
3.4 % (v/v)
pH
4.3 (20 °C, 124 g/L in H2O)
bp
119 °C/1013 hPa
mp
-44 °C
temperatura de transición
flash point 36 °C
solubilidad
100 g/L
densidad
1.15 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClCC(=O)C
InChI
1S/C3H5ClO/c1-3(5)2-4/h2H2,1H3
Clave InChI
BULLHNJGPPOUOX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
(stabilised) for synthesis
Aplicación
Chloroacetone (stabilised) for synthesis. CAS No. 78-95-5, EC Number 201-161-1.
Nota de análisis
Assay (GC, area%)≥ 94.5 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.149 - 1.153Identity (IR)passes test
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
35 °C - closed cup