Documentos clave
8.02448
Sigma-Aldrich
N-(2-Chloroethyl)-N,N-dimethylammonium chloride
for synthesis
Sinónimos:
N-(2-Chloroethyl)-N,N-dimethylammonium chloride, Dimethylaminoethyl chloride hydrochloride, N,N-Dimethyl-N-2-chloroethylammonium chloride
About This Item
Fórmula lineal:
ClCH2CH2(CH3)2N · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
144.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número índice de la CE:
224-970-1
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
powder
temp. de autoignición
220 °C
potencia
238 mg/kg LD50, oral (Rat)
290 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
205-208 °C
solubilidad
2000 g/L
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Cl-].ClCC[N+H](C)C
InChI
1S/C4H10ClN.ClH/c1-6(2)4-3-5;/h3-4H2,1-2H3;1H
Clave InChI
LQLJZSJKRYTKTP-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable