Documentos clave
8.01504
Sigma-Aldrich
Silver acetate
for synthesis
Sinónimos:
Silver acetate, Acetic acid silver salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H3AgO2
Número de CAS:
Peso molecular:
166.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número índice de la CE:
209-254-9
NACRES:
NA.22
grado
for synthesis
synthesis grade
Nivel de calidad
Formulario
crystals
solubilidad
10.2 g/L
densidad
3.26 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Ag]OC(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.Ag/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Clave InChI
CQLFBEKRDQMJLZ-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (from Ag): ≥ 98.0 %
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1