Documentos clave
8.01113
Sigma-Aldrich
2-Aminopyridine
for synthesis
Sinónimos:
2-Aminopyridine, 2-Pyridylamine
About This Item
Fórmula lineal:
2-(NH2)C5H4N
Número de CAS:
Peso molecular:
94.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número índice de la CE:
207-988-4
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
5 hPa ( 125 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
crystals
temp. de autoignición
>630 °C
potencia
200 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
209-211 °C/1013 hPa
mp
55-58 °C
temperatura de transición
flash point 92 °C
densidad aparente
600 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Nc1ncccc1
InChI
1S/C5H6N2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H2,6,7)
Clave InChI
ICSNLGPSRYBMBD-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 57 °C
Melting range (upper value): ≤ 60 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
92 °C - closed cup