Documentos clave
8.00553
Sigma-Aldrich
Trimethyl phosphite
for synthesis
Sinónimos:
Trimethyl phosphite
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H9O3P
Número de CAS:
Peso molecular:
124.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
204-471-5
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
28 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
250 °C
potencia
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
2600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
5.2-61.2 % (v/v)
bp
112 °C/1013 hPa
mp
-78 °C
temperatura de transición
flash point 28 °C
densidad
1.05 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
P(OC)(OC)OC
InChI
1S/C3H9O3P/c1-4-7(5-2)6-3/h1-3H3
Clave InChI
CYTQBVOFDCPGCX-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.051 - 1.053
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
82.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
28 °C - closed cup