Documentos clave
79173BC
Millipore
GDS PPMX PickPen Tip Reload Rack
BioControl Systems, for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
Seleccione un Tamaño
1 EACH
US$ 1.990,00
US$ 1.990,00
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
US$ 1.990,00
About This Item
UNSPSC Code:
41121521
US$ 1.990,00
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
Solicitar más información
manufacturer/tradename
BioControl Systems
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
storage temp.
room temp
Legal Information
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany