Documentos clave
BR781525
Brand®1.2 ML Tubes
strip of 8 tubes, polypropylene
Sinónimos:
Sample Storage, Tube racks, Tubes
Seleccione un Tamaño
120 EA
US$ 258,00
US$ 258,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
120 EA
US$ 258,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.12
US$ 258,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
polypropylene
esterilidad
non-sterile
Características
strip of 8 tubes
envase
pack of 120
fabricante / nombre comercial
BRAND 781525
capacidad
1.2 mL
Descripción general
BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase and Pyrogens
Información legal
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)