Documentos
71456
Millipore
Mezcla maestra BugBuster®
Sinónimos:
Mezcla maestra de lisis celular
About This Item
UNSPSC Code:
41106511
NACRES:
NA.32
form
liquid
Quality Level
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
La mezcla maestra BugBuster® permite una purificación eficiente de las proteínas y otras aplicaciones relacionadas. Sustituye la necesidad de métodos mecánicos como la prensa francesa o la aplicación de ultrasonidos. Los dos tamaños de envase disponibles contienen reactivos suficientes para extraer proteínas de 20 gramos o de 100 gramos de pasta celular.
Application
La mezcla maestra BugBuster® se ha utilizado:
  • para resuspender y lisar los sedimentos celulares durante la purificación de proteínas
  • para extraer proteínas para inmunotransferencia
  • como tampón de lisis bacteriana para la preparación de cuerpos de inclusión
Biochem/physiol Actions
El reactivo de extracción de proteínas BugBuster® está diseñado específicamente para alterar suavemente la pared celular de E. coli y permitir la liberación de proteínas solubles. En esta formulación única se utiliza una mezcla de detergentes que puede perforar eficazmente la pared celular sin desnaturalizar las proteínas solubles. Al combinar el reactivo BugBuster, la disolución rLysozyme y la nucleasa Benzonase, nuestra mezcla maestra BugBuster mejora la eficiencia de extracción de proteínas y simplifica el procesamiento posterior de los extractos proteicos.
Features and Benefits
  • Lisis eficiente de bacterias grampositivas y gramnegativas
  • Recuperación máxima de proteínas solubles activas
  • Capaz de perforar la pared celular sin desnaturalizar las proteínas solubles
  • Útil para la preparación de cuerpos de inclusión de gran pureza
  • Compatible con cócteles de inhibidores de proteasas y fosfatasas
  • Ofrece una solución práctica, rápida y rentable para liberar la proteína de interés expresada.
  • La mezcla maestra elimina la necesidad de diluir o realizar pasos de adición separados.
Warning
Toxicidad: Manipulación estándar (A)
Legal Information
BUGBUSTER is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Benzonase is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Development of a synthetic biosensor for chemical exchange MRI utilizing in silico optimized peptides
Fillion AJ, et al.
Nmr in Biomedicine, 36, e5007-e5007 (2023)
Matthew Thomas Doyle et al.
Molecular cell, 81(9), 2000-2012 (2021-03-12)
The β-barrel assembly machine (BAM) integrates β-barrel proteins into the outer membrane (OM) of Gram-negative bacteria. An essential BAM subunit (BamA) catalyzes integration by promoting the formation of a hybrid-barrel intermediate state between its own β-barrel domain and that of
Yong Y Peng et al.
Bioengineered, 5(6), 378-385 (2014-12-09)
The collagen like domain Scl2 from Streptococcus pyogenes has been proposed as a potential biomedical material. It is non-cytotoxic and non-immunogenic and can be prepared in good yield in fermentation. The Scl2 collagen domain is about a quarter of the
RT-QuIC assays for prion disease detection and diagnostics
Orru CD, et al.
Journal of biological and chemical chronicles, 185-203 (2017)
Daniel G Isom et al.
Proteins, 79(4), 1034-1047 (2011-03-10)
Protein thermodynamic stability is a fundamental physical characteristic that determines biological function. Furthermore, alteration of thermodynamic stability by macromolecular interactions or biochemical modifications is a powerful tool for assessing the relationship between protein structure, stability, and biological function. High-throughput approaches
Artículos
Citation Spotlight: BugBuster® Protein Extraction Reagent for Efficient Protein Extraction from Bacterial Pathogens
Contenido relacionado
Visión general de los métodos de lisis celular y extracción de proteínas: solubilización con detergente, lisis mediante congelación-descongelación, choque osmótico, tratamiento con ultrasonidos, lisis celular enzimática y técnicas de alteración mecánica como la homogeneización con Dounce, Polytron y con mortero y almirez.
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.