Documentos clave
681816
Millipore
Lectin, Wheat Germ, Triticum vulgaris
Sinónimos:
WGA
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
Formulario
lyophilized solid
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Specific for tri-N-acetyl-D-glucosamine. Agglutinates erythrocytes and most types of malignant cells more readily than corresponding cells from normal tissues.
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and refrigerate (4°C).
Reconstitute at 1 mg/ml in 150 mM NaCl, 10 mM phosphate buffer, pH 7.2-7.4.
Otras notas
Goldstein, I.J., et al. 1975. Biochim. Biophys. Acta405, 53.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable